주요 문서
30249
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride
≥95.0% (AT)
동의어(들):
cis-β-Cycloleucine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
165.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥95.0% (AT)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);1H/t4-,5+;/m1./s1
InChI key
LVBDVNLIEHCCTP-JBUOLDKXSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)