주요 문서
301159
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Hexahydromandelic acid
98%
동의어(들):
(S)-α-Hydroxycyclohexaneacetic acid, (S)-(+)-Cyclohexylhydroxyacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩184,426
₩184,426
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩184,426
About This Item
Linear Formula:
C6H11CH(OH)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
158.19
Beilstein:
4663647
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩184,426
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
광학 활성
[α]18/D +23°, c = 1 in acetic acid
mp
127-130 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
O[C@@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7,9H,1-5H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChI key
RRDPWAPIJGSANI-ZETCQYMHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)