주요 문서
300667
Sigma-Aldrich
trans-4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(NO2)CH=CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
227.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
188-190 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
nitro
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H6ClNO4/c10-7-3-1-6(2-4-9(12)13)5-8(7)11(14)15/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
InChI key
QBDALTIMHOITIU-DUXPYHPUSA-N
애플리케이션
trans-4-Chloro-3-nitrocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)