분석
97%
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
179-181 °C (lit.)
density
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
ester
ether
SMILES string
COC(=O)C(Cl)(Cl)OC
InChI
1S/C4H6Cl2O3/c1-8-3(7)4(5,6)9-2/h1-2H3
InChI key
FWIGIASHGJFYOL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter