주요 문서
300489
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(−)-3-Phenylglycidol
97%
동의어(들):
(2S,3S)-3-Phenylglycidol, (2S,3S)-trans-3-Phenyloxirane-2-methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
150.17
Beilstein:
3649607
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −49°, c = 2 in chloroform
mp
51-53 °C (lit.)
작용기
ether
hydroxyl
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H]1O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c10-6-8-9(11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-,9-/m0/s1
InChI key
PVALSANGMFRTQM-IUCAKERBSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)