324728
Ethyl 6-bromohexanoate
99%
동의어(들):
6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromocapronate
크기 선택
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ester
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
InChI key
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter