문서
300233
Sigma-Aldrich
6-Amino-3,4-benzocoumarin
99%
동의어(들):
2-Amino-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
211.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
mp
190-191 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc2OC(=O)c3ccccc3-c2c1
InChI
1S/C13H9NO2/c14-8-5-6-12-11(7-8)9-3-1-2-4-10(9)13(15)16-12/h1-7H,14H2
InChI key
DGSQFJGGUZPEHU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
6-Amino-3,4-benzocoumarin may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable