298069
5-Decanolide
≥98%
동의어(들):
(±)-5-Decanolide, δ-Decanolactone, (±)-δ-Pentyl-δ-valerolactone, (±)-6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxydecanoic acid δ-lactone
크기 선택
분석
≥98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CYP1A2(1544)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves