주요 문서
297704
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(CF3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
240.02
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
84-86 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI key
PHXGKHTWEOPCEW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline has been used in the preparation of 2,5-dibromo-(trifluoromethyl)benzene and 5-bromo-2-iodo-(trifluoromethyl)benzene[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Some Dihalo-(trifluoromethyl)-benzenes.
McBee ET, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(8), 3932-3934 (1951)