주요 문서
A41607
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)aniline
99%
동의어(들):
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine, 2-Aminobenzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩31,770
100 G
₩99,267
₩31,770
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩31,770
100 G
₩99,267
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
161.12
Beilstein:
879494
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩31,770
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
bp
170-173 °C (lit.)
68 °C/15 mmHg (lit.)
mp
34 °C (lit.)
density
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4H,11H2
InChI key
VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Bone marrow,spleen,Liver
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
131.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
55 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S Torres-Cartas et al.
European journal of medicinal chemistry, 42(11-12), 1396-1402 (2007-05-08)
Mutagenicity is a toxicity endpoint associated with the chronic exposure to chemicals. Aromatic amines have considerable industrial and environmental importance due to their widespread use in industry and their mutagenic capacity. Biopartitioning micellar chromatography (BMC), a mode of micellar liquid