추천 제품
vapor density
1.65 (vs air)
vapor pressure
4525 mmHg ( 21.1 °C)
분석
97%
bp
−26 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
InChI key
VBZWSGALLODQNC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Compatible with the following:
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
호스 바브
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)