주요 문서
293776
Sigma-Aldrich
Tetrazole-1-acetic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H4N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.09
Beilstein:
1210476
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
mp
126-129 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)