주요 문서
291862
Sigma-Aldrich
4-Nitrothioanisole
technical grade
동의어(들):
Methyl-4-nitrophenyl sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4SCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
169.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
technical grade
mp
66-69 °C (lit.)
68-72 °C (lit.)
SMILES string
CSc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)