Key Documents
291471
Sigma-Aldrich
3,4-Difluoroanisole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
144.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
density
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H6F2O/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
131.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
55 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)