주요 문서
SIK7706-10
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-(dodecylphosphonic acid)imidazolium bromide
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩928,522
₩928,522
예상 입고일2025년 3월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩928,522
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H32BrN2O3P
Molecular Weight:
411.31
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
₩928,522
예상 입고일2025년 3월 24일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95%
양식
solid
유통기한
3 years under the recommended conditions
색상
white
애플리케이션
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
법적 정보
Product of SiKEMIA
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)