분석
98%
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
152-155 °C/10.5 mmHg (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
YZRXRLLRSPQHDK-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CYP1A2(1544)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
312.8 °F
Flash Point (°C)
156 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter