분석
99%
mp
204-205 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1cc(F)cc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H6F2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h1-5H,(H,12,13)/b2-1+
InChI key
MBAWRXICVNIUGY-OWOJBTEDSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable