주요 문서
290238
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3COC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
218.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
mp
53-55 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(cc1F)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI key
ZJTYHSBOZAQQGF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)