분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.550 (lit.)
bp
227-229 °C (lit.)
density
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
InChI key
UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter