주요 문서
288403
Sigma-Aldrich
trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II)
동의어(들):
trans-Bis(triphenylphosphine)platinum dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩355,758
₩355,758
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩355,758
About This Item
Linear Formula:
[(C6H5)3P]2PtCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
790.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩355,758
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
반응 적합성
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Pt]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
XAFJSPPHVXDRIE-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyst for:
  • Preparation of soluble polymers of monosubstituted acetylenes with quaternary ammonium pendant groups
  • Alkynylation and hydrogenation reactions
  • Hetero-Diels-Alder/ring-opening reactions
  • Insertion of carbenes into O-H bonds of alcohols
  • Cyclopropanation of olefins
  • Hydroformylation reactions
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system,Peripheral nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)