분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
bp
76-80 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.437 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
InChI key
RUBQQRMAWLSCCJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter