주요 문서
283797
Sigma-Aldrich
Europium tris[3-(heptafluoropropylhydroxymethylene)-(−)-camphorate]
97%
동의어(들):
Europium(III) tris[3-(heptafluoropropylhydroxymethylene)-l-camphorate], Tris[3-(heptafluoropropylhydroxymethylene)-l-camphorato]europium(III)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H42EuF21O6
Molecular Weight:
1193.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −140°, c = 1 in methylene chloride
기술
NMR: suitable
mp
152-157 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)\C2=C(/O[Eu](O\C(=C3\C4CC[C@](C)(C3=O)C4(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O\C(=C5\C6CC[C@](C)(C5=O)C6(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C14H15F7O2.Eu/c3*1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21;/h3*6,23H,4-5H2,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*9-7-;/t3*6-,11+;/m000./s1
InChI key
VGLKHVQPWGFXEG-CHLNTJHBSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)