주요 문서
176494
Sigma-Aldrich
Europium tris[3-(trifluoromethylhydroxymethylene)-(+)-camphorate]
동의어(들):
Eu(facam)3, Eu(tfc)3, Europium(III) tris[3-(trifluoromethylhydroxymethylene)-d-camphorate], Tris(3-trifluoroacetyl-d-camphorato)europium(III), Tris[3-(trifluoromethylhydroxymethylene)-d-camphorato]europium(III)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩35,728
1 G
₩186,050
₩35,728
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩35,728
1 G
₩186,050
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H42EuF9O6
CAS Number:
Molecular Weight:
893.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩35,728
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
광학 활성
[α]20/D +165°, c = 1% in chloroform (solvent is ethanol free)
기술
NMR: suitable
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)\C2=C(/O[Eu](O\C(=C3\C4CCC(C)(C3=O)C4(C)C)C(F)(F)F)O\C(=C5\C6CCC(C)(C5=O)C6(C)C)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C12H15F3O2.Eu/c3*1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15;/h3*6,17H,4-5H2,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*9-7-;
InChI key
BWIHMSGCCRUUCZ-NCJHBDPTSA-K
애플리케이션
Optically active NMR shift reagent. Used with Ag(fod) for the enantiomeric resolution of sec-butylisothiouronium chloride.[1]
Reactant involved in:
  • The synthesis of europium acetylcamphorate phosphine oxide complexes
  • Reactions with 1,10-N,N′-phenanthroline dioxide derivatives
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Analytical Chemistry, 59, 562-562 (1987)