주요 문서
283576
Sigma-Aldrich
2-Ethoxybenzonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H4CN
CAS Number:
Molecular Weight:
147.17
Beilstein:
2803453
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
EC 인덱스 번호:
613-895-3
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
solid
refractive index
n20/D 1.5322 (lit.)
density
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccccc1C#N
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
DXTLCLWOCYLDHL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Ethoxybenzonitrile has been used in the synthesis of selective phosphodiesterase(V) inhibitor, vardenafil.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The synthesis of a phosphodiesterase (V) inhibitor Vardenafil [J].
CHEN L, et al.
Chemical Reagents, 5, 011-011 (2006)