Key Documents
280178
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-α-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetate, predominantly syn
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9N3O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
215.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
195-197 °C (lit.)
작용기
amine
ester
oxime
SMILES string
CCOC(=O)C(=N\O)\c1csc(N)n1
InChI
1S/C7H9N3O3S/c1-2-13-6(11)5(10-12)4-3-14-7(8)9-4/h3,12H,2H2,1H3,(H2,8,9)/b10-5+
InChI key
BTEPYCPXBCCSDL-BJMVGYQFSA-N
애플리케이션
Ethyl 2-amino-α-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetate may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)