주요 문서
276820
Sigma-Aldrich
Phosphorus tribromide solution
1.0 M in methylene chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩150,119
800 ML
₩229,593
₩150,119
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩150,119
800 ML
₩229,593
About This Item
Linear Formula:
PBr3
CAS Number:
Molecular Weight:
270.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩150,119
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
양식
liquid
농도
1.0 M in methylene chloride
density
1.488 g/mL at 25 °C
SMILES string
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
InChI key
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'