Key Documents
276057
Sigma-Aldrich
(+)-N,N′-Dibenzyl-L-tartaric diamide
99%
동의어(들):
N,N′-Dibenzyl-L-tartramide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-CH(OH)CONHCH2C6H5]2
CAS Number:
Molecular Weight:
328.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]20/D +83°, c = 5.5 in pyridine
mp
198-200 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(=O)NCc1ccccc1)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C18H20N2O4/c21-15(17(23)19-11-13-7-3-1-4-8-13)16(22)18(24)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,21-22H,11-12H2,(H,19,23)(H,20,24)/t15-,16-/m1/s1
InChI key
BBYSAHVLSFBCMN-HZPDHXFCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)