주요 문서
274526
Sigma-Aldrich
1-(2-Nitrophenyl)-1,2-ethanediol
98%
동의어(들):
2-Nitrostyrene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
183.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
mp
96-98 °C (lit.)
SMILES string
OCC(O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2
InChI key
AYVFQXVSRJXIDT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)