주요 문서
269220
Sigma-Aldrich
Tetraiodomethane
97%
동의어(들):
Carbon tetraiodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CI4
CAS Number:
Molecular Weight:
519.63
Beilstein:
1733108
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
168 °C (dec.) (lit.)
작용기
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
IC(I)(I)I
InChI
1S/CI4/c2-1(3,4)5
InChI key
JOHCVVJGGSABQY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Ahmed Nuri Kursunlu et al.
The Analyst, 142(19), 3689-3698 (2017-08-30)
In this study, a novel pillar[5]arene-quinoline (P5-Q) as an organic material is used to fabricate Langmuir-Blodgett (LB) thin films and its organic vapor sensing properties have been investigated. The LB deposition process is characterized by UV-visible spectroscopy, atomic force microscopy