주요 문서
318248
Sigma-Aldrich
Tetraiodoethylene
97%
동의어(들):
1,1,2,2-Tetraiodoethene, Diiodoform, Ethylene periodide, Ethylene tetraiodide, Periodoethene, Tetraiodoethene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩454,923
₩454,923
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩454,923
About This Item
Linear Formula:
I2C=CI2
CAS Number:
Molecular Weight:
531.64
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩454,923
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
vapor density
18.3 (vs air)
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
191-193 °C (lit.)
작용기
iodo
SMILES string
I\C(I)=C(\I)I
InChI
1S/C2I4/c3-1(4)2(5)6
InChI key
ZGQURDGVBSSDNF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Peter Stokes et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(18), 2024-2030 (2014-08-19)
The atmospheric pressure solids analysis probe (ASAP) has been successfully introduced into laboratories as a routine analytical tool but the technique is labour-intensive and is not easily automated. This paper describes the modifications made to an existing atmospheric pressure gas