주요 문서
265098
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-dihydroxy-4-methylbenzoate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H2(OH)2CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
182.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
96-98 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1c(O)cc(C)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-5-3-6(10)8(7(11)4-5)9(12)13-2/h3-4,10-11H,1-2H3
InChI key
RIJMQNGJNNAAQK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
T K Jayasekara et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 37(6), 577-580 (2002-07-12)
Securidaca longepedunculata Fers (Polygalaceae) is commonly used as a medicine in many parts of Africa and shows promise for protecting stored grain against insect pests. Analysis of a methanol extract of the root bark by gas chromatography linked to mass