문서
491705
Sigma-Aldrich
Acetyl-1-13C-L-carnitine hydrochloride
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2CCH2CH(O213CCH3)CH2N(CH3)3Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
240.69
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
형태
solid
광학 활성
[α]25/D −28°, c = 1 in H2O
mp
194 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Cl-].C[13C](=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i7+1;
InChI key
JATPLOXBFFRHDN-PTWWVFATSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable