주요 문서
264261
Sigma-Aldrich
2′,5′-Difluoroacetophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
156.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.4882 (lit.)
density
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
InChI key
HLAFIZUVVWJAKL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2′,5′-Difluoroacetophenone has been used in the preparation of 2,5-difluorostyrene[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
2, 3-Difluorostyrene and 2-Chloro-5-fluorostyrene. The Preparation of Aromatic Fluorine Compounds.
BERGMANN ED and Berkovic S.
The Journal of Organic Chemistry, 26(3), 919-923 (1961)