주요 문서
263664
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2C6H4COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
189.04
Beilstein:
2436228
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5748 (lit.)
bp
149-150 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2
InChI key
YCAIYRWHKSJKEB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride has been used in the preparation of:
  • new amphiphilic star polymers possessing a hyperbranched core and hydrophilic graft arms[1]
  • water-soluble, solution-stable, bioactive prodrugs[2]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of new amphiphilic star polymers derived from a hyperbranched macroinitiator by the cationic 'grafting from'method.
Weberskirch R, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200(4), 863-873 (1999)
International Journal of Pharmaceutics, 58, 143-143 (1990)