주요 문서
262315
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩74,501
₩74,501
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩74,501
About This Item
Linear Formula:
C10H7CH2NHCH3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
207.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩74,501
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
mp
191-193 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
Cl.CNCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
InChI key
BVJVHPKFDIYQOU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride has been used as reagent for the determination of isocyanates in air by UV or fluorescence detection[1]. It has been used in the preparation of key intermediate required for the synthesis of terbinafine[2].
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A New Route to the Synthesis of Terbinafine.
Lee SJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 18(11), 1218-1220 (1997)
Analytical Chemistry, 53, 1122-1122 (1981)