주요 문서
262064
Sigma-Aldrich
mono-Bromoborane methyl sulfide complex solution
1.0 M in methylene chloride
동의어(들):
Bromo(dimethyl sulfide)borane, Bromo(dimethyl sulfide)dihydroboron
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩415,034
₩415,034
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩415,034
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2S·BH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
154.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩415,034
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
Quality Level
반응 적합성
reagent type: reductant
농도
1.0 M in methylene chloride
density
1.347 g/mL at 25 °C
작용기
thioether
SMILES string
BBr.CSC
InChI
1S/C2H6S.BBrH2/c1-3-2;1-2/h1-2H3;1H2
InChI key
AQRNIOMHNXJPFD-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Substitution reactions for synthesis of N-heterocyclic carbene boranes with boron-heteroatom bonds[1]
  • Hydroboration reactions[2]
  • Regio- and chemoselective brominative cleavage of terminal epoxides[3]
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
50.0 °F
Flash Point (°C)
10 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Xaba, N.; Jaganyi, D.
Polyhedron, 28, 1145-1145 (2009)
Andrey Solovyev et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(42), 15072-15080 (2010-10-05)
Boryl halide, carboxylate and sulfonate complexes of 1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene (dipp-Imd-BH(2)X, X = halide or sulfonate) have been prepared from the parent borane dipp-Imd-BH(3) by (1) substitution reactions with R-X (X = halide or sulfonate), (2) reactions with electrophiles (like I(2) or
Roy, C. D.; Brown, H. C.
Australian Journal of Chemistry, 60, 139-139 (2007)