주요 문서
261467
Sigma-Aldrich
4-Sulfo-1,8-naphthalic anhydride potassium salt
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H5KO6S
CAS Number:
Molecular Weight:
316.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
technical grade
분석
90%
양식
solid
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H6O6S.K/c13-11-7-3-1-2-6-9(19(15,16)17)5-4-8(10(6)7)12(14)18-11;/h1-5H,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
WOHXJVJXAWXEQP-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)