Key Documents
258970
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluoronitrobenzene
99%
동의어(들):
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene, 5-Nitro-1,2,4-trifluorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F3C6H2NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
177.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.4943 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
mp
−11 °C (lit.)
density
1.544 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H
InChI key
ROJNMGYMBLNTPK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,4,5-Trifluoronitrobenzene may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)