주요 문서
256951
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum sesquichloride solution
25 wt. % in toluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2AlCl·Cl2AlC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
212.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.22
농도
25 wt. % in toluene
SMILES string
CC[Al](Cl)Cl.CC[Al](Cl)CC
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Packaged under nitrogen in Sure/Pac™ metal cylinders
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-18 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)