주요 문서
256250
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Benzoin
99%
동의어(들):
(S)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(OH)COC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
212.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]19/D +115°, c = 1.5 in acetone
광학 순도
ee: 99% (HPLC)
mp
135-137 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
ketone
phenyl
SMILES string
O[C@@H](c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H/t13-/m0/s1
InChI key
ISAOCJYIOMOJEB-ZDUSSCGKSA-N
애플리케이션
Chiral starting material.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)