주요 문서
255955
Sigma-Aldrich
Boron phosphate
99.995%
동의어(들):
B(PO4), Boron orthophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
BO4P
CAS Number:
Molecular Weight:
105.78
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99.995%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: boron
density
2.52 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[B+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/B.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
InChI key
YZYDPPZYDIRSJT-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)