주요 문서
255874
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxovalerate
98%
동의어(들):
Methyl 3-oxopentanoate, Methyl propionylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2COCH2CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
130.14
Beilstein:
1753684
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
73-74 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)CC(=O)OC
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
159.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
71 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)