주요 문서
255149
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
97%
동의어(들):
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩567,893
₩567,893
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩567,893
About This Item
Linear Formula:
C6H4[C(CH3)2OH]2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩567,893
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
powder
bp
167-168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(O)c1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C12H18O2/c1-11(2,13)9-5-7-10(8-6-9)12(3,4)14/h5-8,13-14H,1-4H3
InChI key
LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)