158984
1,3-Diacetylbenzene
97%
동의어(들):
1,1′-(1,3-Phenylene)bis[ethanone], 1,3-Bis(1-oxoethyl)benzene, 1-(3-Acetylphenyl)ethanone, 2,6-Diacetylbenzene, 3-Acetylacetophenone, m-Acetylacetophenone, m-Diacetylbenzene
크기 선택
분석
97%
양식
crystals
bp
150-155 °C/15 mmHg (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
작용기
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)c1cccc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-4-3-5-10(6-9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
InChI key
VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup