주요 문서
253952
Sigma-Aldrich
Terbium(III,IV) oxide
99.9% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩540,589
₩540,589
예상 입고일2025년 2월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩540,589
About This Item
Linear Formula:
Tb4O7
CAS Number:
Molecular Weight:
747.70
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩540,589
예상 입고일2025년 2월 03일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99.9% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: terbium
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
InChI key
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.