주요 문서
252204
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine nickel(II)
dye content ≥95 %
동의어(들):
Nickel TPP
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩78,561
₩78,561
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩78,561
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H28N4Ni
CAS Number:
Molecular Weight:
671.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩78,561
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
구성
dye content, ≥95%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: nickel
λmax
525 nm (2nd)
SMILES string
[Ni]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.Ni/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;/h1-28H;/q-2;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
InChI key
CXIRWLOIAQYBLZ-DAJBKUBHSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Qing Huang et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(46), 10493-10502 (2006-07-13)
We have correlated the Raman intensities of out-of-plane modes of nickel porphyrins with the nonplanar deformations of specific symmetries, i.e., static normal coordinate deformations (SNCDs) expressed in terms of irreducible representations of the unperturbed D(4h) point group. The model porphyrins
문서
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.