문서
250120
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxyacrylate
98%
동의어(들):
Ethyl 3-ethoxy-2-propenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2OCH=CHCOOCH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
144.17
Beilstein:
1721612
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
density
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCO\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChI key
ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
New preparations of ethyl 3, 3-diethoxypropionate and ethoxycarbonylmalondialdehyde. Copper (I) catalyzed acetal formation from a conjugated triple bond.
Bertz SH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(11), 2216-2217 (1982)