주요 문서
249963
Sigma-Aldrich
Potassium tetranitroplatinate(II)
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2Pt(NO2)4
CAS Number:
Molecular Weight:
457.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
for analytical purposes
분석
98%
양식
powder
SMILES string
[K+].[K+].[O-][N+](=O)[Pt--]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2K.4NO2.Pt/c;;4*2-1-3;/q2*+1;;;;;-2
InChI key
IBATUMPEEVPRPS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)