주요 문서
246875
Sigma-Aldrich
4-Cyclopentylphenol
technical grade, 95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5H9C6H4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
162.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
분석
95%
bp
155 °C/12 mmHg (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2CCCC2
InChI
1S/C11H14O/c12-11-7-5-10(6-8-11)9-3-1-2-4-9/h5-9,12H,1-4H2
InChI key
SNBKPVVDUBFDEJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Resolution of 2-, 3- and 4-cyclopentylphenol (positional isomers of cyclopentylphenol) by thin-layer chromatography has been reported.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The Separation of 2-, 3-and 4-Cyclopentylphenol by Thin-Layer Chromatography.
Atkins TM, et al.
Journal of Liquid Chromatography, 6(7), 1171-1174 (1983)