분석
99.9% trace metals basis
양식
foil
저항도
1.59 μΩ-cm, 20°C
두께
0.025 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
수량
- 100×100 mm (approximately 2.6 g)
- 100×500 mm (approximately 13 g)
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.